Learn More
4,6-difluoroindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490808 1 g 1g
15410818 250 mg 250mg
15400818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54536.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 199526-97-1 | C8H5F2N | 153.132 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Peu soluble (0,062 g/l) (25°C), Calc.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 199526-97-1
Formule moléculaire C8H5F2N
Poids moléculaire (g/mol) 153.132
Numéro MDL MFCD01075213
Clé InChI MHICCULQVCEWFH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2778736
Nom IUPAC 4,6-difluoro-1H-indole
SMILES C1=CNC2=CC(=CC(=C21)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Difluoroindole
Quantité 1 g
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 4,6-difluoroindole, 1h-indole, 4,6-difluoro, 4,6-difluoro-indole, pubchem7179, acmc-209f4a, 1h-indole,4,6-difluoro, 1h-indole,4,6-difluoro-9ci, 4,6-difluoroindole 153.13, 4,6-difluoro-1h-indole; 1h-indole,4,6-difluoro-9ci
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (0.062g/L) (25°C),Calc.
Poids de la formule 153.13
Pourcentage de pureté 97%