Learn More
4,6-Dihydroxy-1 H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397156 250 mg 250mg
11377156 1 g -
11387156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07160.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2465-59-0 | C5H4N4O2 | 152.113 g/mol
4,6-Dihydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine is an inhibitor to study the specificity and kinetics of xanthine oxidase. It is also used as an anti-inflammatory agent via inhibition of xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,6-dihydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine est un inhibiteur pour étudier la spécificité et la cinétique de la xanthine oxydase. Il est également utilisé comme agent anti-inflammatoire par inhibition de la xanthine oxydase.
Solubilité
Soluble dans le DMSO.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2465-59-0
Formule moléculaire C5H4N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.113
Numéro MDL MFCD00056934
Clé InChI HXNFUBHNUDHIGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxypurinol, oxipurinol, alloxanthine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6-diol, oxoallopurinol, 4,6-dihydroxypyrazolo 3,4-d pyrimidine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6 5h,7h-dione, oxipurinolum, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6 2h,5h-dione, alloxanthin van
CID PubChem 4644
ChEBI CHEBI:28315
Nom IUPAC 1,2-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-dione
SMILES C1=C2C(=NC(=O)NC2=O)NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dihydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 250 mg
Beilstein 139956
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO.
Poids de la formule 152.11
Pourcentage de pureté ≥98%