Learn More
4,6-dihydroxy-2-mercaptopyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4, 6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine |
| Note relative au nom | 98% |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore |
| Perte à la dessiccation | 2 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 100 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine