Learn More
4,6-dihydroxy-2-mercaptopyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10458830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10458830 5 g Flacon en verre -
10326180 100 g Flacon en plastique 100g
10755371 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10458830 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114960050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 504-17-6 | C4H4N2O2S | 144.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-17-6
Formule moléculaire C4H4N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 144.15
Numéro MDL MFCD00006674
Clé InChI RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiobarbituric acid, thiobarbituric acid, bathyran, austranal, 4,6-dihydroxy-2-thiopyrimidine, 2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, 2-thio-4,6-dioxypyrimidine, usaf ek-660, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, dihydro-2-thioxo, 2-mercaptobarbituric acid
CID PubChem 2723628
ChEBI CHEBI:33202
Nom IUPAC 2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione
SMILES O=C1CC(=O)NC(=S)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Perte à la dessiccation 2 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 24, 476
Poids de la formule 144.15
Pourcentage de pureté ≥97.5% (Acid)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine