Learn More
4,6-Dihydroxy-2-méthylpyrimidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428813 50 g 50g
11418813 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428813 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10535.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 40497-30-1 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine is used in the preparation of 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4,6-dihydroxy-2-méthylpyrimidine est utilisée dans la préparation de la 4,6-dichloro-2-méthyl-pyrimidine.
Solubilité
Soluble dans lʼhydroxyde de sodium.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40497-30-1
Formule moléculaire C5H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.12
Numéro MDL MFCD00006104,MFCD00205627,MFCD20486784
Clé InChI BPSGVKFIQZZFNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dihydroxy-2-methylpyrimidine, 2-methylpyrimidine-4,6-diol, 2-methyl-4,6-dihydroxypyrimidine, 2-methyl-4,6-pyrimidinediol, 2-methyl-1h,5h-pyrimidine-4,5-dione, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-2-methyl, 2-methyl-4,6-dihydroxy pyrimidine, 6-hydroxy-2-methyl-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-2-methylpyrimidin-4 3h-one, 6-hydroxy-2-methyl-3,4-dihydropyrimidin-4-one
CID PubChem 222672
Nom IUPAC 4-hydroxy-2-méthyle-1H-pyrimidine-6-one
SMILES CC1=NC(O)=CC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine
Point de fusion >360°C
Quantité 50 g
Beilstein 115646
Informations sur la solubilité Soluble in sodium hydroxide.
Poids de la formule 126.12
Pourcentage de pureté 99%