Learn More
4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 95 %, ACROS Organics™
Code produit 10359070 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10359070 25 g Flacon en verre 25g
10251383 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10359070 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305410250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2164-83-2
Formule moléculaire C4H3N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 157.09
Numéro MDL MFCD00006110
Clé InChI ABTLZAVJDRUDNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimdine, 5-nitro-4,6-pyrimidinediol, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro, 6-hydroxy-5-nitro-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-5-nitro-4 1h-pyrimidinone, 5-nitro-4,6-dihydroxypyrimidine, 4-hydroxy-5-nitro-1h-pyrimidin-6-one, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro
CID PubChem 75105
Nom IUPAC 6-hydroxy-5-nitro-3,4-dihydropyrimidin-4-one
SMILES OC1=C(C(=O)NC=N1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 157.09
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.