Learn More
4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11419227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419227 25 g 25g
11409227 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21312.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2164-83-2
Formule moléculaire C4H3N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 157.09
Numéro MDL MFCD00006110
Clé InChI ABTLZAVJDRUDNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimdine, 5-nitro-4,6-pyrimidinediol, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro, 6-hydroxy-5-nitro-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-5-nitro-4 1h-pyrimidinone, 5-nitro-4,6-dihydroxypyrimidine, 4-hydroxy-5-nitro-1h-pyrimidin-6-one, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro
CID PubChem 75105
Nom IUPAC 6-hydroxy-5-nitro-3,4-dihydropyrimidine-4-one
SMILES OC1=C(C(=O)NC=N1)[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 611622
Poids de la formule 157.09
Pourcentage de pureté 98%