Learn More
4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, TRC
Code produit 30388652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388652 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388652 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4537505G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
CAS 2164-83-2
Formule moléculaire C4 H3 N3 O4
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H3N3O4/c8-3-2(7(10)11)4(9)6-1-5-3/h1H,(H2,5,6,8,9)
SMILES Oc1ncnc(O)c1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 5-nitropyrimidine-4,6-diol
Poids moléculaire (g/mol) 157.08
Poids de la formule 157.0124