Learn More
4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, TRC
Product Code. 30137149
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
250 mg
5 g
Unit Size:
10mg
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30137149 5 g 5g
18040830 250 mg 250mg
18061530 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30137149 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4545505G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2465-59-0
Formule moléculaire C5 H4 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.11
Synonyme Oxypurinol, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6(5H,7H)-dione, 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6(5H)-dione, 1,7-dihydro- (6CI), 1H,3H,9H-Alloxanthine, 1H,4H,5H,6H,7H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-dione, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4,6-diol, 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4,6-Dioxopyrazolo[3,4-d]pyrimidine, Alloxanthine, BW 55-5, NSC 76239, Oxipurinol, Oxoallopurinol, Oxyprim
Nom IUPAC 1,7-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-dione
SMILES O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1
Specifications
Nom chimique ou matériau Oxypurinol
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
Poids de la formule 152.0334