Learn More
4,6-Dihydroxypyrimidine, TRC
Code produit 30379166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379166 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379166 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45460550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dihydroxypyrimidine
CAS 1193-24-4
Formule moléculaire C4 H4 N2 O2
Quantité 50 g
Synonyme 4(3H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy-, 4(1H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy- (8CI,9CI), 4,6-Pyrimidinediol (6CI), 6-Hydroxy-4(3H)-pyrimidinone, 4,6-Dihydroxypyrimidine, 6-Hydroxypyrimidin-4(3H)-one, NSC 22838
Formule InChI InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-4(8)6-2-5-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
SMILES Oc1cc(O)ncn1
Nom IUPAC pyrimidine-4,6-diol
Poids moléculaire (g/mol) 112.09
Poids de la formule 112.0273