Learn More
4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one, TRC
Code produit 30483905
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30483905 1 g 1g
30468941 500 mg 500mg
30482433 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30483905 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM0101001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1075-59-8
Formule moléculaire C5 H7 N3 O3
Poids moléculaire (g/mol) 157.127
Synonyme 4,6-dimethoxy-s-Triazin-2-ol, 4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Hydroxy-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine, Dimethyl cyanurate
Nom IUPAC 2,6-dimethoxy-1H-1,3,5-triazin-4-one
SMILES COC1=NC(=O)N=C(N1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C5H7N3O3/c1-10-4-6-3(9)7-5(8-4)11-2/h1-2H3,(H,6,7,8,9)
Poids de la formule 157.049