Learn More
4,6-diméthyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10334392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10334392 1 g Flacon en verre ambré 1g
10772873 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10334392 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF02292DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175278-59-8
Formule moléculaire C5H10N4O
Poids moléculaire (g/mol) 142.16
Numéro MDL MFCD00663061
Clé InChI CZKUOCRCKNMNTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-, hydrate 1:1, 2-amino-4,6-dimethyl-1,3,5-triazine hydrate, 4,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, oxamethane, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-,hydrate 1:1
CID PubChem 2782054
Nom IUPAC 4,6-diméthyle-1,3,5-triazine-2-amine ; hydraté
SMILES O.CC1=NC(N)=NC(C)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%+
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 142.17
Pourcentage de pureté 95%