Learn More
4,6-diméthyl-2-hydroxypyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,6-Dimethylpyrimidin-2-ol |
| CAS | 108-79-2 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C6 H8 N2 O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2(1H)-Pyrimidinone, 4,6-dimethyl-, 2(1H)-Pyrimidone, 4,6-dimethyl- (1CI), 2-Pyrimidinol, 4,6-dimethyl- (6CI), 4,6-Dimethyl-2(1H)-pyrimidinone, 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-1,2-dihydro-2-pyrimidone, 4,6-Dimethyl-1,2-dihydropyrimidin-2-one, 4,6-Dimethyl-2(1H)-pyrimidone, 4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinol, 4,6-Dimethyl-2-pyrimidone, 4,6-Dimethylpyrimidin-2-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8N2O/c1-4-3-5(2)8-6(9)7-4/h3H,1-2H3,(H,7,8,9) |
| SMILES | Cc1cc(C)nc(O)n1 |
| Nom IUPAC | 4,6-diméthylpyrimidine-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 124.14 |
| Afficher plus |