Learn More
4,6-diméthyle-2-pyrone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10157713 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10157713 1 g Flacon en verre 1g
10115940 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10157713 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 295350010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 675-09-2 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 675-09-2
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00075555
Synonyme 4,6-dimethyl-2-pyrone, 4,6-dimethyl-2h-pyran-2-one, mesitene lactone, 4,6-dimethylcoumalin, 2h-pyran-2-one, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-alpha-pyrone, 4,6-dimethyl-pyran-2-one, 2,4-dimethyl-alpha-pyrone, 2,4-dimethyl-.alpha.-pyrone, 4,6-dimethyl-.alpha.-pyrone
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 6-Dimethyl-2-pyrone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48°C to 50°C
Couleur Jaune
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline à faible fusion