Learn More
4,6-diméthyl-3-nitropyridine-2(1{H})-one, TRC
Code produit 30408525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30408525 50 mg
30391981 100 mg
30406506 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408525 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH66959550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22934-13-0
Formule moléculaire C7H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Synonyme 2-Pyridinol, 4,6-dimethyl-3-nitro- (7CI,8CI), 4,6-Dimethyl-3-nitro-2(1H)-pyridinone
Nom IUPAC 4,6-diméthyl-3-nitro-1H-pyridine-2-one
SMILES CC1=CC(=C(C(=O)N1)[N+](=O)[O-])C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-dimethyl-3-nitropyridin-2(1(H))-one
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O3/c1-4-3-5(2)8-7(10)6(4)9(11)12/h3H,1-2H3,(H,8,10)
Poids de la formule 168.0535