Learn More
4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin, TRC
Code produit 30376538
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30376538 1 g -
30374070 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30376538 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4714351G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17874-34-9
Formule moléculaire C15 H18 O2
Poids moléculaire (g/mol) 230.3
Synonyme Coumarin, 8-tert-butyl-4,6-dimethyl- (8CI), 8-(1,1-Dimethylethyl)-4,6-dimethyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin, 8-(tert-Butyl)-4,6-dimethyl-2H-chromen-2-one
Nom IUPAC 8-tert-butyl-4,6-dimethylchromen-2-one
SMILES CC1=CC(=O)Oc2c1cc(C)cc2C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C15H18O2/c1-9-6-11-10(2)8-13(16)17-14(11)12(7-9)15(3,4)5/h6-8H,1-5H3
Poids de la formule 230.1307