Learn More
4,6-Diphényle-2-pyrone 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479303 5 g 5g
11469303 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479303 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11755.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17372-52-0 | C17H12O2 | 248.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17372-52-0
Formule moléculaire C17H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 248.28
Numéro MDL MFCD00031018
Clé InChI DDGIHXFDWLCKRZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 296685
Nom IUPAC 4,6-diphénylpyrane-2-one
SMILES O=C1OC(=CC(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Diphenyl-2-pyrone
Point de fusion 135°C to 138°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Synonyme 4,6-diphenyl-2h-pyran-2-one, 4,6-diphenyl-2-pyrone, 2h-pyran-2-one,4,6-diphenyl, pubchem13218, maybridge1_002884, 4,6-diphenyl-2-pyranone, 2h-pyran-2-one, 4,6-diphenyl
Poids de la formule 248.27
Pourcentage de pureté 98%