Learn More
4-[(6-méthylpyrazine-2-yl)oxy]aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10143624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Flacon en verre ambré ; 250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10143624 Flacon en verre ambré ; 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10143624 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62714CB
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]aniline
CAS 915707-63-0
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H11N3O
Numéro MDL MFCD09702409
Quantité 250 mg
Synonyme 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy aniline, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy aniline, 2-4-aminophenoxy-6-methylpyrazine, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenylamine, benzenamine,4-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
Clé InChI OZPUGVATAOJVLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=C(C=C2)N
Nom IUPAC 4-(6-méthylpyrazine-2-yl)oxyaniline
Poids moléculaire (g/mol) 201.229
CID PubChem 24229694
Poids de la formule 201.23
Pourcentage de pureté 97%