Learn More
4-[(6-Méthylpyrazine-2-yl)oxy]benzaldéhyde,97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 214.22 |
| Pourcentage de pureté | 97% |