Learn More
Chlorure de 4-[(6-méthylpyrazine-2-yl)oxy]benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10718265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10718265 1 g Flacon en verre ambré 1g
10347444 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10718265 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62703DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 926921-66-6
Formule moléculaire C11H9ClN2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 284.71
Numéro MDL MFCD09879936
Clé InChI GUJMBSPJUZJPEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride
CID PubChem 24229688
Nom IUPAC chlorure de 4-(6-méthylpyrazine-2-yl)oxybenzènesulfonyl
SMILES CC1=CN=CC(OC2=CC=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzenesulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 284.72
Pourcentage de pureté 97%