Learn More
4-[(6-Méthylpyrazine-2-yl)oxy]benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10739605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10739605 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10317684 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10739605 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62701CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 906353-00-2
Formule moléculaire C12H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 230.22
Numéro MDL MFCD09817529
Clé InChI PPGBPVGCYRDKMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoic acid, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoic acid
CID PubChem 24229686
SMILES CC1=CN=CC(OC2=CC=C(C=C2)C(O)=O)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC Acide 4-(6-méthylpyrazine-2-yl)oxybenzoïque
Poids de la formule 230.22
Pourcentage de pureté 97%