Learn More
{4-[(6-méthylpyrazine-2-yl)oxy]phényl}méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10432124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10432124 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10062504 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10432124 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62709CB
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 906353-02-4
Formule moléculaire C12H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 216.24
Numéro MDL MFCD09817533
Clé InChI RNFIYSOVNHRFJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanol, 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzyl alcohol, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methan-1-ol
CID PubChem 24229691
Nom IUPAC {4-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}methanol
SMILES CC1=CN=CC(OC2=CC=C(CO)C=C2)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau {4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 216.24
Pourcentage de pureté 97%