Learn More
4,6-O-(4-méthoxybenzylidène)-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15437118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437118 250 mg 250mg
15427118 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60633.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 4,6-O-(4-méthoxybenzylidène)-D-glucal est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312623-79-3
Formule moléculaire C14H16O5
Poids moléculaire (g/mol) 264.277
Numéro MDL MFCD01863528
Clé InChI SSKZQXMNNREVNP-HABKJSAYSA-N
Synonyme 4,6-o-4-methoxybenzylidene-d-glucal, 4 6-o-4-methoxybenzylidene-d-glucal, 4-o,6-o-4-methoxybenzylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 1,5-anhydro-4-o,6-o-4-methoxybenzylidene-2-deoxy-d-arabino-hexa-1-enitol, 4ar,8r,8as-2-4-methoxyphenyl-2h,4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
CID PubChem 46185760
Nom IUPAC (4aR,8R,8as)-2-(4-méthoxyphényl)-4,4a,8,8a-tétrahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-8-ol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2OCC3C(O2)C(C=CO3)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-O-(4-Methoxybenzylidene)-D-glucal
Quantité 250 mg
Poids de la formule 264.27
Pourcentage de pureté 97%