Learn More
4,6-O-Benzylidène-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446738 1 g 1g
15456738 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60259.03
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14125-70-3 | Molecular Formula: C13H14O4 | Molecular Weight: 234.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14125-70-3
Formule moléculaire C13H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 234.25
Numéro MDL MFCD00167506
Clé InChI XMDUTBYCCVWPLD-FVCCEPFGSA-N
Synonyme 4,6-o-benzylidene-d-glucal, 2s,4ar,8r,8as-2-phenyl-4,4a,8,8a-tetrahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
CID PubChem 7067543
Nom IUPAC (2S,4aR,8R,8aS)-2-phényl-4,4a,8,8a-tétrahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-8-ol
SMILES O[C@@H]1C=CO[C@@H]2CO[C@H](O[C@@H]12)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-O-Benzylidene-D-glucal
Quantité 1 g
Poids de la formule 234.25
Pourcentage de pureté 97%