Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4,6-O-Ethylidène-D-glucopyranose 90 %
Code produit 15497989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497989 1 g 1g
15407999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497989 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66583.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 13224-99-2 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13224-99-2
Formule moléculaire C8H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 206.19
Numéro MDL MFCD00006820
Clé InChI VZPBLPQAMPVTFO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4,6-o-ethylidene-a-d-glucose
CID PubChem 21581900
Nom IUPAC (2R,4aR,6S,7R,8R,8aS)-2-méthyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-6,7,8-triol
SMILES CC1OCC2OC(O)C(O)C(O)C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-O-Ethylidene-D-glucopyranose
Couleur Blanc
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Poids de la formule 206.19
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre