Learn More
4-(7-Chloro-4-quinolinylamino)-2-(diéthylaminométhyl)dichlorhydrate de phénol dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435805 25 g 25g
15425805 5 g 5g
15445805 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15435805 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64326.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6398-98-7 | C20H28Cl3N3O3 | 464.812 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Dérivé de quinoléine antipaludique qui agit comme inhibiteur de N-méthyltransférase de l’histamine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6398-98-7
Formule moléculaire C20H28Cl3N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 464.812
Numéro MDL MFCD00078857
Clé InChI YVNAYSHNIILOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amodiaquin dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hcl, amodiaquine hydrochloride, amodiaquine dihydrochloride dihydrate, unii-k6pw2s574l, 4-7-chloroquinolin-4-yl amino-2-diethylamino methyl phenol dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hydrochloride usp, cam-aq 1
CID PubChem 64646
ChEBI CHEBI:50652
Nom IUPAC 4-[(-Chloroquinoline--yl)amino]--(diéthylaminométhyl)phénol7-chloroquinoline-4-yl)amino]-2-(diéthylaminométhyl)phénol ; dihydraté ; dichlorhydrate
SMILES CCN(CC)CC1=C(C=CC(=C1)NC2=C3C=CC(=CC3=NC=C2)Cl)O.O.O.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(7-Chloro-4-quinolinylamino)-2-(diethylaminomethyl)phenol dihydrochloride dihydrate
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Merck Index 14,572
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO or methanol
Poids de la formule 464.82 (392.33 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre