Learn More
4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15402768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15402768 1 g 1g
15412768 5 g 5g
15422768 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15402768 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56306.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15155-41-6 | C6H2Br2N2S | 293.96 g/mol
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole is the building block or monomer for the synthesis of light-emitting diodes and conducting polymers for organic electronics. It is used as an intermediate for the synthesis of poly[N-9'-heptadecanyl-2,7-carbazole-alt-5,5-(4',7'-di-2-thienyl-2',1',3'-benzothiadiazole)] (PCDTBT) and poly[2,1,3-benzothiadiazole-4,7-diyl[4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene-2,6-diyl]] (PCPDTBT).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole est utilisé comme bloc de construction ou monomère pour la synthèse de diodes électroluminescentes et la réalisation de polymères pour l’électronique organique. Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse du poly[N-9′-heptadecanyl-2,7-carbazole-alt-5,5-(4′,7′-di-2-thiényl-2′,1′,3′-benzothiadiazole)] (PCDTBT) et du poly[2,1,3-benzothiadiazole-4,7-diyl[4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b′]dithiophène-2,6-diyl]] (PCPDTBT).
Solubilité
Soluble dans le toluène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15155-41-6
Formule moléculaire C6H2Br2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 293.96
Numéro MDL MFCD00658844
Clé InChI FEOWHLLJXAECMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,7-dibromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothidiazole, 4,7-dibromobenzo c-1,2,5-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo, acmc-1bu18, ksc490o9b, 4,7-dibromobenzo 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromobenzo 2,1,3 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo-benzo 1,2,5 thiadiazole
CID PubChem 626361
Nom IUPAC 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
SMILES BrC1=CC=C(Br)C2=NSN=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Point de fusion 186°C to 190°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Soluble in toluene.
Poids de la formule 293.97
Pourcentage de pureté 97%