Learn More
4,7-Dichloroisatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452637 5 g 5g
11442637 1 g 1g
11462637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14853.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 18711-13-2 | C8H3Cl2NO2 | 216.017 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18711-13-2
Formule moléculaire C8H3Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.017
Numéro MDL MFCD00047214
Clé InChI NUXYYWOWNFEMNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,7-dichloroisatin, 4,7-dichloroindoline-2,3-dione, 4,7-dichloro isatin, 4,7-dichloro-isatin, 4,7-dichloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 4,7-dichloro, 4,7-dichloroisatin;, 4,7-dichloroisatine;, d0ek7h, isatin-based compound, 51
CID PubChem 2734793
Nom IUPAC 4,7-dichloro-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC(=C2C(=C1Cl)C(=O)C(=O)N2)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 4,7-Dichloroisatin
Point de fusion 246°C to 249°C
Quantité 5 g
Beilstein 168731
Poids de la formule 216.02
Pourcentage de pureté 98%