Learn More
4,7-Dichloroquinoléine-15N, CDN
Code produit 30311209
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30311209 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311209 Fournisseur CDN Code fournisseur CDNN50340.1G
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,7-Dichloroquinoline-15 N
CAS 366495-92-3
Formule moléculaire C9 H5 Cl2 15 N
Quantité 0.1 g
Synonyme Quinoline-15 N, 4,7-dichloro- (9 CI), 4,7-Dichloroquinoline-15 N
Formule InChI InChI=1 S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5 H/i12+1
SMILES Clc1ccc2c(Cl)cc[15 n]c2c1
Nom IUPAC 4,7-dichloroquinoline
Poids moléculaire (g/mol) 199.042
Poids de la formule 197.977 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % 15 N, min 98% Chemical Purity