Learn More
4,7-Dichloroquinoline-15N, TRC
Code produit 30133146
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133146 2 mg 2mg
30004777 1 mg 1mg
30006876 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133146 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4360612MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 366495-92-3
Formule moléculaire C9 H5 Cl2 15N
Poids moléculaire (g/mol) 199.042
Synonyme Quinoline-15N, 4,7-dichloro- (9CI), 4,7-Dichloroquinoline-15N
Nom IUPAC 4,7-dichloroquinoline
SMILES Clc1ccc2c(Cl)cc[15n]c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,7-Dichloroquinoline-15N
Quantité 2 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H/i12+1
Poids de la formule 197.977