Learn More
4,7-Dichloroquinoline, 98 %
Code produit 10106033 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10106033 5 g Flacon en verre 5g
10305990 25 g Flacon en verre 25g
15780789 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10106033 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113750050
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS : 86-98-6 | C₉H₅Cl₂N| 198,05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86-98-6
Formule moléculaire C9H5Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 198.05
Numéro MDL MFCD00006774
Clé InChI HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6866
Nom IUPAC 4,7-dichloroquinoline
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 4, 7-Dichloroquinoline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 84°C to 86°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 148°C
Point d’éclair 164°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Synonyme quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,174g/L toluene ( 20 c),soluble in acetone,methanol and ethanol
Poids de la formule 198.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
RUO– À des fins de recherche uniquement