Learn More
4,7-dichloroquinoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
La 4,7-dichloroquinoline est utilisée comme intermédiaire de phosphate de chloroquine. Elle est également utilisée dans la synthèse de dérivés hybrides d’aminoquinoline-triazine qui montrent une activité antimicrobienne. De plus, elle est utilisée dans la synthèse de nouveaux oxazolidinones comme agents anti-microbiens s’avérant efficaces contre les souches bactériennes de référence.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | 4,7-Dichloroquinoline |
| Point de fusion | 83°C to 87°C |
| Point d’ébullition | 148°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | 164°C (327°F) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 125359 |
| Synonyme | quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 198.05 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.