Learn More
4,7-Dichloroquinoline, TRC
Code produit 30387966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387966 25 g -
30380942 5 g 5g
30381668 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387966 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43606025G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-98-6
Formule moléculaire C9 H5 Cl2 N
Poids moléculaire (g/mol) 198.05
Synonyme 4,7-Dichloroquinoline, Quinoline, 4,7-dichloro-, NSC 593
Nom IUPAC 4,7-dichloroquinoline
SMILES Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,7-Dichloroquinoline
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
Poids de la formule 196.9799