Learn More
Acide 4,7-difluoro-1H-indole-2-carboxylique, TRC
Code produit 30372161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30372161 10 mg
30377679 50 mg
30373848 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30372161 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45817810MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 247564-67-6
Formule moléculaire C9H5NO2F2
Poids moléculaire (g/mol) 197.14
SMILES OC(=O)c1cc2c(F)ccc(F)c2[nH]1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,7-difluoro-1H-indole-2-carboxylic Acid
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H5F2NO2/c10-5-1-2-6(11)8-4(5)3-7(12-8)9(13)14/h1-3,12H,(H,13,14)
Poids de la formule 197.0288