Learn More
4,7-Dihydro-2,2-diméthyl-1,3-dioxépine, TRC
Code produit 30379205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379205 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379205 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4541802.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
CAS 1003-83-4
Formule moléculaire C7 H12 O2
Quantité 2.5 g
Synonyme 1,3-Dioxepin, 4,7-dihydro-2,2-dimethyl-, 4,7-Dihydro-2,2-dimethyl-1,3-dioxepin, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin, NSC 693424, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
Formule InChI InChI=1S/C7H12O2/c1-7(2)8-5-3-4-6-9-7/h3-4H,5-6H2,1-2H3
SMILES CC1(C)OCC=CCO1
Nom IUPAC 2,2-diméthyl-4,7-dihydro-1,3-dioxépine
Poids moléculaire (g/mol) 128.169
Poids de la formule 128.0837