Learn More
4,7-Dihydro-4-oxo-2-[(triphénylméthyl)amino]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile, TRC
Code produit 30387163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387163 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30387163 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45347525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,7-Dihydro-4-oxo-2-[(triphenylmethyl)amino]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
CAS 1019853-64-5
Formule moléculaire C26H19N5O
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H19N5O/c27-16-18-17-28-23-22(18)24(32)30-25(29-23)31-26(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,17H,(H3,28,29,30,31,32)
SMILES O=C1C2=C(NC=C2C#N)N=C(NC(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)N1
Nom IUPAC 4-oxo-2-(tritylamino)-4,7-dihydro-3H-pyrrulo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonate,
Poids moléculaire (g/mol) 417.46
Poids de la formule 417.16