Learn More
4,7-Dihydro-4-oxo-2-[(triphénylméthyl)amino]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile, TRC
Code produit 30377796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377796 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377796 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4534755MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,7-Dihydro-4-oxo-2-[(triphenylmethyl)amino]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
CAS 1019853-64-5
Formule moléculaire C26H19N5O
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H19N5O/c27-16-18-17-28-23-22(18)24(32)30-25(29-23)31-26(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,17H,(H3,28,29,30,31,32)
SMILES O=C1C2=C(NC=C2C#N)N=C(NC(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)N1
Nom IUPAC 4-oxo-2-(tritylamino)-4,7-dihydro-3H-pyrrulo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonate,
Poids moléculaire (g/mol) 417.46
Poids de la formule 417.16