Learn More
4’,7-dihydroxyisoflavone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15425939 100 mg 100mg
15435939 500 mg 500mg
15415939 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15425939 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63763.MC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Analogue de la génistéine et un agoniste des récepteurs d’œstrogènes
Analog of genistein and an agonist at estrogen recpetors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 486-66-8
Formule moléculaire C15H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 254.241
Numéro MDL MFCD00016954
Clé InChI ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme daidzein, 4',7-dihydroxyisoflavone, daidzeol, 7,4'-dihydroxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, diadzein, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone
CID PubChem 5281708
ChEBI CHEBI:28197
Nom IUPAC 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphényl)chromén-4-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4',7-Dihydroxyisoflavone
Point de fusion 328°C to 332°C (decomposition)
Couleur Blanc à jaune
Quantité 100 mg
Beilstein 231523
Merck Index 14,2801
Poids de la formule 254.24
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre