Learn More
4,7-diméthoxy-1,10 -phénanthroline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 212.0°C to 214.0°C |
| Couleur | Blanc à marron |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 240.26 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.