Learn More
4‘ ,7-Diméthoxyisoflavone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 g
Conditionnement:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343277 100 mg 100mg
11323277 500 mg 500mg
11333277 2 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11343277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13838.MC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1157-39-7 | C17H14O4 | 282.295 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1157-39-7
Formule moléculaire C17H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 282.295
Numéro MDL MFCD00075889
Clé InChI LPNBCGIVZXHHHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4',7-dimethoxyisoflavone, 7,4'-dimethoxyisoflavone, 7-methoxy-3-4-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 7,4'-di-o-methyldaidzein, unii-f5547dw3co, 7-methoxy-3-4-methoxyphenyl chromen-4-one, daidzein dimethyl ether, spectrum_000697, specplus_000113, spectrum2_000185
CID PubChem 136419
Nom IUPAC 7-méthoxy-3-(4-méthoxyphényl)chromen4-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4',7-Dimethoxyisoflavone
Point de fusion 161°C to 163°C
Quantité 100 mg
Beilstein 265550
Poids de la formule 282.3
Pourcentage de pureté 97%