Learn More
4',7-Dimethoxyisoflavone, MedChemExpress
Description
4',7-Dimethoxyisoflavone is isolated from the leaves of Albizzia lebbeck, which shows antifungal activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4',7-Dimethoxyisoflavone |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1157-39-7 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H14O4 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Dimethoxydaidzein |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (177.12 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |