Learn More
4,7-Diméthyl-1,10-phénanthroline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493368 0.25 g 0.25g
11473368 1 g 1g
11483368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17779.01
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3248-05-3 | C14H12N2 | 208.26 g/mol
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline acts as an intermediate in synthetic chemistry and dyestuff field. It is also used as an organic bidentate ligand and form complexes with metal for detection. Further, it plays an important role in colorimetric sensors, coordination polymer, ionochromism and luminescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4,7-Diméthyle-1,10-phénanthroline agit comme intermédiaire dans la chimie synthétique et les champs de colorants. Elle est également utilisée comme ligand bidentate organique et forme des complexes avec du métal pour la détection. De plus, elle joue un rôle important dans les capteurs colorimétriques, le polymère de coordination, l’ionochromisme et la luminescence.
Solubilité
Soluble dans le benzène et l’alcool. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3248-05-3
Formule moléculaire C14H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Numéro MDL MFCD00004979
Clé InChI JIVLDFFWTQYGSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,7-dimethyl-o-phenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-dimethyl, 4,7-dimethyl-1,10 phenanthroline, 4,7-dimethylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-1cjn6, bis 5-chlorophenyl acetic acid, 4,7-dimethyl-1,9-phenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-dimethyl-, hydrate
CID PubChem 72792
Nom IUPAC 4,7-diméthyl-1,10-phénanthroline
SMILES CC1=C2C=CC3=C(C=CN=C3C2=NC=C1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Point de fusion 193°C to 195°C
Quantité 0.25 g
Informations sur la solubilité Soluble in benzene and alcohol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 98%