Learn More
4,7-Diméthyl-4-octanol, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11469686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469686 25 g 25g
11449686 1 g 1g
11459686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20225.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19781-13-6
Formule moléculaire C10H22O
Poids moléculaire (g/mol) 158.285
Numéro MDL MFCD00046603
Clé InChI OTISWHNJCUMBFI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 89224
Nom IUPAC 4,7-diméthyloctan-4-ol
SMILES CCCC(C)(CCC(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,7-Dimethyl-4-octanol
Quantité 25 g
Synonyme 4,7-dimethyl-4-octanol, 4-octanol, 4,7-dimethyl, 2,5-dimethyl-5-octanol, acmc-20amr9, 2.5-dimethyloctanol-5, 4-octanol,4,7-dimethyl
Poids de la formule 158.29
Pourcentage de pureté 99%