Learn More
Acide 4,7-diméthylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10252832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10252832 1 g Flacon en verre ambré 1g
10374092 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10252832 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM01115DA
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 175137-58-3
Formule moléculaire C8H8N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.178
Numéro MDL MFCD00067873
Clé InChI JFCXJLMOHOXSTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 3,2-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine, maybridge1_004683, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4-triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c triazine-3-carboxylic acid, 4,7dimethyl-pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid,4,7-dimethyl
CID PubChem 2778429
Nom IUPAC Acide 4,7-diméthylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylique
SMILES CC1=NN2C(=C(N=NC2=C1)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 192.18
Pourcentage de pureté 95%