Learn More
4,7-diphényl-1,10-phénanthroline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10696932 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10696932 1 g Flacon en verre 1g
10247113 5 g Flacon en verre 5g
15169203 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10696932 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158320010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    126.65€ / 1g
    Économisez 13.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1662-01-7 | C24H16N2 | 332.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1662-01-7
Formule moléculaire C24H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 332.39
Numéro MDL MFCD00004976
Clé InChI DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bathophenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-diphenyl, bphen, 1,10-bathophenanthroline, bathophenanthrolin, bathophenanthrolin german, unii-4a2b091f0g, 4,7-diphenyl-1,10-diazaphenanthrene, gnf-pf-4554, 4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline
CID PubChem 72812
ChEBI CHEBI:77995
Nom IUPAC 4,7-diphényl-1,10-phénanthroline
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5
Specifications
Nom chimique ou matériau 4, 7-Diphenyl-1, 10-phenanthroline
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 218.0°C to 221.0°C
Couleur Rose à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 332.39
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou masse cristalline