Learn More
4,7-seco-Tebipenemoic Acid Methyl Ester Pivoxil, TRC
Code produit 30419048
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30419048 2.5 mg
30414522 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30419048 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT0128602.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1391053-29-4
Formule moléculaire C23 H35 N3 O7 S2
Poids moléculaire (g/mol) 529.67
Nom IUPAC 2,2-dimethylpropanoyloxymethyl (2S,3R)-4-[1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)azetidin-3-yl]sulfanyl-2-[(2S,3R)-3-hydroxy-1-methoxy-1-oxobutan-2-yl]-3-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrole-5-carboxylate
SMILES COC(=O)[C@H]([C@@H](C)O)[C@@H]1NC(=C(SC2CN(C2)C3=NCCS3)[C@@H]1C)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,7-seco-Tebipenemoic Acid Methyl Ester Pivoxil
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H35N3O7S2/c1-12-16(15(13(2)27)19(28)31-6)25-17(20(29)32-11-33-21(30)23(3,4)5)18(12)35-14-9-26(10-14)22-24-7-8-34-22/h12-16,25,27H,7-11H2,1-6H3/t12-,13-,15-,16-/m1/s1
Poids de la formule 529.192