Learn More
4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11-one (Impureté de la loratadine), TRC
Code produit 30133524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133524 1 mg 1mg
17931485 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133524 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4341601MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133330-60-6
Formule moléculaire C14 H9 Cl2 N O
Poids moléculaire (g/mol) 278.13
Synonyme 4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, Loratadine Impurity E, Loratadine Impurity 24
Nom IUPAC 4,8-dichloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine-11-one
SMILES Clc1ccc2C(=O)c3nccc(Cl)c3CCc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H9Cl2NO/c15-9-2-4-10-8(7-9)1-3-11-12(16)5-6-17-13(11)14(10)18/h2,4-7H,1,3H2
Poids de la formule 277.0061