Learn More
Acide 4-(8-quinolinylsulfonylamino)benzoïque, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15438645
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15438645 250 mg 250mg
15476647 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438645 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33788.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116834-64-1
Formule moléculaire C16H12N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 328.34
Numéro MDL MFCD00601229
Clé InChI NBQVTLMGAPBCJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-quinoline-8-sulfonamido benzoic acid, 4-8-quinolinylsulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 4-8-quinolinylsulfonyl amino, 4-8-quinolinylsulfonylamino benzoic acid, acmc-20mmuc, cbmicro_030879, cambridge id 5760668, 4-8-quinolylsulfonyl amino benzoic acid, 4-quinolin-8-ylsulfonylamino benzoic acid, 4-quinoline-8-sulfonylamino-benzoic acid
CID PubChem 776645
Nom IUPAC Acide 4-(quinoline-8-ylsulfonylamino)benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(NS(=O)(=O)C2=C3N=CC=CC3=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(8-Quinolinylsulfonylamino)benzoic acid
Point de fusion 260°C to 269°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 328.34
Pourcentage de pureté 96%