Learn More
4’-Acetamido-3’-bromoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11391987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391987 5 g 5g
11301997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07626.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101209-08-9
Formule moléculaire C10H10BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 256.10
Numéro MDL MFCD00051781
Clé InChI PMYJAVHDFDKJBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetamido-3-bromoacetophenone, 4'-acetamido-3'-bromoacetophenone, n-4-acetyl-2-bromophenyl acetamide, 4-acetyl-2-bromoacetanilide, 4'-acetamido-3-bromoacetophenone, 3'-bromo-4'-acetaminoacetophenone, n-2-bromo-4-acetylphenyl acetamide, n-4-acetyl-2-bromo-phenyl acetamide, n-4-acetyl-2-bromo-phenyl-acetamide
CID PubChem 3682474
Nom IUPAC N-(4-acetyl-2-bromophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=C(Br)C=C(C=C1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone
Point de fusion 139°C to 141°C
Quantité 5 g
Beilstein 3272108
Poids de la formule 256.1
Pourcentage de pureté 98%