Learn More
Acide 4-acétamido-3-hydroxybenzoïque, TRC
Code produit 30314280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314280 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314280 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA144895250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamido-3-hydroxybenzoic Acid
CAS 10098-40-5
Formule moléculaire C9H9NO4
Quantité 250 mg
Synonyme 4-(Acetylamino)-3-hydroxybenzoic Acid, 3-Hydroxy-4-(acetylamino)benzoic Acid, BANA 101, NSC 141843
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-7-3-2-6(9(13)14)4-8(7)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1O)C(=O)O
Nom IUPAC acide 4-acétamido-3-hydroxybenzoïque ;
Poids moléculaire (g/mol) 195.17
Poids de la formule 195.0532